Learn More
BRAND™ Blaubrand™ ETERNA™ Messkolben der Klasse A
Tienda Brand Productos
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 ml
10 ml
20 ml
25 ml
50 ml
100 ml
200 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Verschlussgröße:
10/19
12/21
14/23
19/26
24/29
29/32
Flaschenhalstyp:
Enghals
Weit
Fehlergrenze:
±0,6 mL
±0.04 ml
±0.06 ml
±0.15 ml
±0.25 ml
±0.4 ml
± 0.08 ml
± 0.1 ml
Tamaño de la unidad:
1 Stück
2 Stück
Descripción
- Messkolben Klasse A
- Hergestellt aus Borosilikatglas
- Erfüllt Norm DIN EN ISO 1042
- Kalibriert für die Volumenaufnahme (TC, In)
- Modelle mit engen und weitem Hals sind in einer Vielzahl an Größen lieferbar
- Mit Stopfen aus Polypropylen und DE-M-Kennzeichnung
Especificaciones
Especificaciones
| Kalibrierung | Kalibriert auf Volumenaufnahme |
| Zertifizierung/Konformität | USP-Einzel- und USP-Chargenzertifikat, DIN EN ISO 1042 |
| Verschlussmaterial | Polypropylen |
| Farbe | Klar |
| Kapazität (metrisch) | 250 ml |
| Material | Borosilikatglas |
| Fehlergrenze | ±0.15 ml |
| Flaschenhalstyp | Enghals |
| Anzahl pro Karton | 2 Stück |
| Graduated | Ja |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido