Learn More
BRAND™ Blaubrand™ Messzylinder aus Borosilliatglas der Klasse A in hoher Ausführung
Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 mL
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Graduierungen:
0,1 mL
0.2 ml
0,5 mL
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 mL
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
Beschreibung
- Aus Borosilikatglas
- Entspricht DIN ISO 4788
- Kalibriert auf Volumenaufnahme (TC, in.)
- Mit integriertem Ausguss und stabilem Sechskantfuß
- Graduierungen in blauer Emaillefarbe zu einfachen Bestimmung des Volumens
Spezifikation
Spezifikation
| Basistyp | Hexagonal |
| Kalibrierung | Volumenaufnahme |
| Skalenfarbe | Blau |
| Form | Rund |
| Zertifizierung/Konformität | DIN EN ISO 4788 |
| Class | A |
| Höhe (metrisch) | 260 mm |
| Tolerance Metric | ± 0,5 ml |
| Typ | Graduierte Messzylinder |
| Material | Borosilikatglas |
| Mehr anzeigen |