Learn More
BRAND™ Blaubrand™ Messpipette aus AR-Glas, Klasse A
Aus AR-GLAS™. Die BLAUBRAND™ graduierten Messpipetten sind kalibriert für Volumenaufnahme (TC, Zoll)
Marke:  BRAND™ 27704
98.40 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11835830
  • 101.00 € / 12 Stück
Verfügbar ab: 26-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Konstruktion aus AR-GLAS™
  • Klasse A, DE-M-Markierung
  • Fehlergrenzen und Unterteilung gemäß DIN 12689
  • Kalibriert auf Volumenaufnahme (TC, in.)
  • Alle BLAUBRAND™ Pipetten mit Graduierung werden mit Chargennummer und zugehörigem Chargenzertifikat des Herstellers pro Verpackungseinheit geliefert.
  • Auf Wunsch auch mit Einzelzertifikat, USP-Einzelzertifikat oder DAkkS-Kalibrierzertifikat erhältlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
±0,002 mL
Volumenaufnahme
A
Ja
0,002 mL
Weiß
360 mm
Ja
Klasse A
AR-GLAS
Blau
12/Packung
0,2 ml