Learn More
BRAND™ Blaubrand™ Messpipette aus AR-Glas, Klasse A
Aus AR-GLAS™. Die BLAUBRAND™ graduierten Messpipetten sind kalibriert für Volumenaufnahme (TC, Zoll)
Marke: BRAND™ 27702
71.04 EUR gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Konstruktion aus AR-GLAS™
- Klasse A, DE-M-Markierung
- Fehlergrenzen und Unterteilung gemäß DIN 12689
- Kalibriert auf Volumenaufnahme (TC, in.)
- Alle BLAUBRAND™ Pipetten mit Graduierung werden mit Chargennummer und zugehörigem Chargenzertifikat des Herstellers pro Verpackungseinheit geliefert.
- Auf Wunsch auch mit Einzelzertifikat, USP-Einzelzertifikat oder DAkkS-Kalibrierzertifikat erhältlich.
Spezifikation
±0,001 mL | |
Volumenaufnahme | |
A | |
Ja | |
0,001 mL | |
Grün | |
360 mm |
Ja | |
DIN 12689 | |
AR-GLAS | |
Blau | |
12/Packung | |
0,1 mL |