Learn More
BRAND™ BLAUBRAND™ Bürette mit blauem Schellbachstreifen
BLAUBRAND™ Bürette mit geraden Absperrhahn und blauem Schellbachstreifen.
Marke: BRAND™ 12487
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.00000kg
Beschreibung
- Kalibriert auf Volumenabgabe (TD, Ex)
- Schellbachstreifen
- Lieferung mit Chargennummer und zugehörigem Chargenzertifikat des Herstellers pro Verpackungseinheit.
Spezifikation
25 ml | |
Borosilikatglas 3.3 | |
4 cm | |
Gerade |
86,9 cm | |
0,05 ml | |
PTFE-Spindel | |
DIN EN ISO 385 |