Learn More
BRAND™ Blaubrand™ Mikrobüretten aus Borosilikatglas mit Spindel aus PTFE
Artikelnummer. p-8003527 Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
2 ml
5 ml
10 ml
Packungsgröße:
2 Stück
Artikelnummer. 10672441
Marke: BRAND™ 24595
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Aus Borosilikatglas. Die BRAND™ Blaubrand™ Mikrobüretten aus Borosilikatglas mit PTFE-Spindel sind für eine bestimmte Volumenabgabe kalibriert.
  • Konstruktion aus Borosilikatglas (Boro 3.3. bis DIN EN ISO 385)
  • Kalibriert auf Volumenabgabe (TD, Ex)
  • Hammerschlagstruktur
  • Schellbachstreifen
  • Enthält austauschbaren Nadelventil-Sperrhahn mit PTFE-Spindel
  • Gestell im Lieferumfang enthalten
  • Alle BLAUBRAND™ Büretten werden mit Chargennummer und zugehörigem Chargenzertifikat des Herstellers pro Verpackungseinheit geliefert.
  • Auf Wunsch auch mit Einzelzertifikat, USP-Einzelzertifikat oder DAkkS-Kalibrierzertifikat erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 2 ml
Länge (metrisch) 660 mm
Material Borosilikatglas
Graduierungen 0.01 mL
Enthält Schellbachstreifen
Sperrhahn lateral
Material des Sperrhahns Glas
Toleranz ±0,01 mL
Class Klasse AS
Zertifizierung/Konformität DIN EN ISO 385