Learn More
BRAND™ Blaubrand™ Büretten aus Borosilikatglas mit seitlichem Hahn aus PTFE
Artikelnummer. p-8003524 Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
25 mL
50 mL
Packungsgröße:
2 Stück
Artikelnummer. 10170321
Marke: BRAND™ 13844
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Aus Borosilikatglas. Die BRAND™ Blaubrand™ Büretten aus Borosilikatglas mit seitlichem PTFE-Absperrhahn sind für eine bestimmte Volumenabgabe kalibriert.
  • Aus Borosilikatglas (Boro 3.3 gemäß DIN EN ISO 385).
  • Kalibriert auf Volumenabgabe (TD, Ex.)
  • Schellbachstreifen.
  • Länge: ca.800 mm.
  • Alle BLAUBRAND™ Büretten werden mit Chargennummer und zugehörigem Chargenzertifikat des Herstellers pro Verpackungseinheit geliefert.
  • Auf Wunsch auch mit Einzelzertifikat, USP-Einzelzertifikat oder DAkkS-Kalibrierzertifikat erhältlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 10 ml
Länge (metrisch) 800 mm
Material Borosilikatglas
Graduierungen 0.02 ml
Sperrhahn lateral
Material des Sperrhahns PTFE
Volumen (metrisch) Reservoir 10 ml
Typ Bürette
Class Klasse AS
Zertifizierung/Konformität DIN EN ISO 385