Learn More
BRAND™ BLAUBRAND™ automatische Bürette mit seitlichem Absperrhahn
BLAUBRAND™ automatische Bürette umfasst einen seitlichen Absperrhahn und einen blauen Schellbachstreifen.
259.00 € - 265.00 €
Spezifikation
Enthält | Blaue Schellbach-Streifen |
---|---|
Sperrhahn | Seitlicher Absperrhahn |
Gewährleistung | 12 Monate |
Typ | Bürette |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11956129
|
BRAND™
22521 |
10 ml |
259.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10418952
|
BRAND™
22522 |
25 ml |
259.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10673202
|
BRAND™
22523 |
50 ml |
265.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
- Kalibriert auf Volumenabgabe (TD, Ex)
- Schellbachstreifen
- Mit einem Nadelventil-Sperrhahn mit PTFE-Spindel
- Automatische Nullstellung
- Die 2000-ml-Flasche aus Kalknatronglas ist separat erhältlich (siehe 126965, Flaschen der BRAND BISTABIL)
- Lieferung mit Chargennummer und zugehörigem Chargenzertifikat des Herstellers in jeder Verpackung.
Spezifikation
Blaue Schellbach-Streifen | |
Seitlicher Absperrhahn | |
12 Monate | |
Bürette |