Learn More
BRAND™ Blaubrand™ Automatische Büretten mit Zwischensperrhahn
Die automatische Bürette mit Granulatstruktur umfasst eine 2000-ml-Flasche aus Natronkalkglas und einen seitlichen Schellbach-Nadelventil-Sperrhahn mit PTFE-Küken. Graduierungen liegen innerhalb der durch DIN und ISO definierten Fehlergrenzen und verfügen über eine DE-M-Markierung.
274.00 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | Flasche, Nadelventil-Sperrhahn und PTFE-Spindel |
---|---|
Material | Borosilikatglas, PTFE |
Typ | Automatische Bürette |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10110471
|
BRAND™
22764 |
10 ml | |||||||
10180561
|
BRAND™
22768 |
50 ml | |||||||
10653181
|
BRAND™
22767 |
25 ml | |||||||
Beschreibung
- Aus Borosilikatglas (Boro 3.3) gemäß DIN EN ISO 385.
- Kalibriert auf Volumenabgabe (TD, Ex.)
- Schellbachstreifen.
- Enthält Nadelventil-Sperrhahn mit PTFE-Spindel (Zwischen-Absperrhahn mit PTFE-Küken).
- Automatische Nullstellung.
- Zwischen-Absperrhahn 4 NS/19 zum Umpumpen von Restflüssigkeit.
- Gesamthöhe ca. 1 m inkl. 2000-ml-Flasche (Kalknatronglas).
- Alle automatischen BLAUBRAND™ Büretten werden mit Chargennummer und beiliegendem Chargenzertifikat des Herstellers pro Verpackungseinheit geliefert.
- Auf Wunsch auch mit Einzelzertifikat, USP-Einzelzertifikat oder DAkkS-Kalibrierzertifikat erhältlich.
Spezifikation
Flasche, Nadelventil-Sperrhahn und PTFE-Spindel | |
Borosilikatglas, PTFE | |
Automatische Bürette |