Learn More
BRAND™ Blaubrand™ Messkolben aus Borosilikatglas, Klasse A
Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 ml
10 ml
20 ml
25 ml
50 ml
100 ml
200 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Verschlussgröße:
10/19
12/21
14/23
19/26
24/29
29/32
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
Beschreibung
- Hergestellt aus Borosilikatglas Klasse A.
- Konform mit Norm DIN EN ISO 1042.
- Stopfen aus Polypropylen.
- DE-M-Markierung für einfache Volumenüberprüfung.
- Kalibriert auf Volumenaufnahme. (TC, In)
- Mit USP-Chargenzertifikat. Individuelles USP-Zertifikat auf Anfrage erhältlich.
Spezifikation
Spezifikation
| Kalibrierung | Kalibriert auf Volumenaufnahme |
| Zertifizierung/Konformität | DIN EN ISO 1042, USP-Chargenzertifikat, USP-Einzelzertifikat auf Anfrage |
| Verschlussmaterial | Polypropylen |
| Farbe | Klar |
| Kapazität (metrisch) | 5 ml |
| Material | Borosilikatglas |
| Fehlergrenze | ±0.020 ml |
| Anzahl pro Karton | 2 Stück |
| Klasse | A |
| Verschlussgröße | 10/19 |