Learn More
Brand™ Blaubrand™ 50 ml-Messkolben aus Borosilikatglas, Klasse B
Die Konstruktion aus Borosilikatglas entspricht der Norm DIN EN ISO 1042. BRAND™ Silberbrand™ Messkolben aus Borosilikatglas, Klasse B sind mit einem Polypropylenstopfen versehen. Die DE-M-Markierung in weißer Emailfarbe ermöglicht eine schnelle Volumenbestimmung.
Marke: Brand™ 36749
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Hergestellt aus Borosilikatglas
- Konform mit Norm DIN EN ISO 1042
- Klasse B
- Kalibriert auf Volumenaufnahme (TC, In.)
- Stopfen aus Polypropylen
- DE-M-Kennzeichnung aus weißem Email für eine schnelle Volumenüberprüfung
Spezifikation
Kalibriert auf Volumenaufnahme | |
Polypropylen | |
100 ml | |
±0.15 ml | |
±0.15 ml | |
12/21 |
DIN EN ISO 1042 | |
Durchsichtig | |
Borosilikatglas | |
2 Stück | |
B |