Learn More
Brand™ BLAUBRAND™ 250 ml-Messkolben
Mit Einzelzertifikat.
Marke: Brand™ 937251
55.32 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Hergestellt aus Boro 3.3-Glas mit einem Polypropylen-Stopfen
- Markierungen und Beschriftungen in kontrastreicher blauer Emailfarbe
- Weiter Hals
Spezifikation
DIN EN ISO 1042 | |
250 ml | |
Blaue Emaillefarbe | |
Stopfen |
Polypropylen | |
Borosilikatglas 3.3 | |
Ja |