Learn More
BRAND™ Blaubrand™ Messkolben aus Borosilikatglas mit Glasstopfen, braun, Klasse A
Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 ml
10 ml
20 ml
25 ml
50 ml
100 ml
200 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Verschlussgröße:
10/19
12/21
14/23
19/26
24/29
Flaschenhalstyp:
Enghals
Weit
Fehlergrenze:
±0.04 ml
±0.06 ml
±0.10 ml
±0.15 ml
±0.25 ml
±0.4 ml
Packungsgröße:
2 Stück
Beschreibung
- Hergestellt aus braunem Borosilikatglas
- Konform mit Norm DIN EN ISO 1042.
- Kalibriert auf Volumenaufnahme (TC, In.)
- Stopfen aus Braunglas. austauschbar gegen Stopfen aus Polypropylen.
- Kolben aus dunklem Braunglas schützt lichtempfindliche Flüssigkeiten vor Beschädigung.
- Mit Chargennummer und Zertifikat.
- DAkkS-Kalibrierzertifikat auf Anfrage erhältlich.
Spezifikation
Spezifikation
| Kalibrierung | Kalibriert auf Volumenaufnahme |
| Zertifizierung/Konformität | DIN EN ISO 1042. DAkkS-Kalibrierzertifikat auf Anfrage. |
| Verschlussmaterial | Glas |
| Farbe | Braun |
| Kapazität (metrisch) | 50 ml |
| Material | Borosilikatglas |
| Fehlergrenze | ±0.06 ml |
| Flaschenhalstyp | Enghals |
| Anzahl pro Karton | 2 Stück |
| Toleranz | ±0.06 ml |
| Mehr anzeigen |