Learn More
Brand™ Blaubrand™ Messkolben aus Borosilikatglas, Klasse A
Die Konstruktion aus Borosilikatglas entspricht der Norm DIN EN ISO 1042. BRAND™ Blaubrand™ Trapezförmige Messkolben mit Polypropylenstopfen verhindern ein Umkippen und gewährleisten einen festen Stand auf geraden Flächen.
Marke:  Brand™ 36406
46.60 EUR gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11874160
  • 57.35 € / 2 Stück
Verfügbar ab: 26-11-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Hergestellt aus Borosilikatglas.
  • Konform mit Norm DIN EN ISO 1042.
  • Kalibriert auf Volumenaufnahme (TC, In.)
  • Chargennummer und ein Chargenzertifikat
  • DAkkS-Kalibrierzertifikat auf Anfrage erhältlich.
  • Kippfestigkeit und Stabilität durch flache Oberfläche.
  • Stopfen aus Polypropylen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Kalibriert auf Volumenaufnahme
Polypropylen
20 ml
±0.04 ml
± 0,04 ml
A
10/19
DIN EN ISO 1042, USP- und DAkkS-Kalibrierzertifikat auf Anfrage erhältlich.
Klar
Borosilikatglas
2 Stück
Ja
Trapezförmig