Learn More
BRAND™ Blaubrand™ 100 ml-Messkolben aus Borosilikatglas, Klasse A
Aus Borosilikatglas der Klasse A und gemäß DIN EN ISO 1042-Normen. Der BRAND™ Blaubrand™ USP-Messkolben aus Borosilikatglas der Klasse A mit Glasstopfen wird mit einem USP-Chargenzertifikat geliefert. USP-Einzelzertifikat auf Anfrage erhältlich. Die De-M-Markierung ermöglicht eine einfache Überprüfung des Volumens.
63.40 € - 76.65 €
Spezifikation
Kalibrierung | Kalibriert auf Volumenaufnahme |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | DIN EN ISO 1042, USP-Chargenzertifikat, USP-Einzelzertifikat auf Anfrage. |
Verschlussmaterial | Glas |
Farbe | Klar |
Material | Borosilikatglas |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Verschlussgröße | Fehlergrenze | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Verschlussgröße | Fehlergrenze | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
15173078
|
BRAND™
36979 |
100 ml | 14/23 | ±0.08 ml USP |
76.65 €
2 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
15178434
|
BRAND™
36973 |
10 ml | 10/19 | ±0.02 ml USP |
64.40 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 13-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15123129
|
BRAND™
36975 |
20 ml | 10/19 | ±0.02 ml USP |
63.40 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 13-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
- Aus Borosilikatglas, Klasse A.
- Entspricht den DIN EN ISO 1042-Normen.
- Kalibriert auf Volumenaufnahme. (TC, Zoll)
- Glasstopfen im Lieferumfang enthalten.
- Die De-M-Markierung ermöglicht eine einfache Überprüfung des Volumens.
- Mit USP-Chargenzertifikat. USP-Einzelzertifikat auf Anfrage erhältlich.
Spezifikation
Kalibriert auf Volumenaufnahme | |
Glas | |
Borosilikatglas | |
A |
DIN EN ISO 1042, USP-Chargenzertifikat, USP-Einzelzertifikat auf Anfrage. | |
Klar | |
2 Stück |