Learn More
Bollé Safety Blast™ Brille aus Polycarbonat
Click to view available options
Gewicht (metrisch):
33 g
67 g
68 g
Beschreibung
- Gut umschließender Rahmen
- Schutz an den Seiten, oben und unten
Spezifikation
Spezifikation
Linsenbeschichtung | Beschlagfrei |
Linsenfärbung | Transparent |
Produkttyp | Schutzbrille für Brillenträger |
Rahmenfarbe | Kristallblau |
Anzahl pro Packung | Je 1 |
Gewicht (metrisch) | 68 g |
Material | Polycarbonat |
Lens Material | Polycarbonat |
Rahmenmaterial | PVC |