Learn More
Brady™ X10 TAG-BLANK-110*50
Tagout-Anhänger sind aus Polyester und sind beständig gegen Wasser, Öl und extreme Temperaturen. Sie haben eine matte Oberfläche, wodurch sie leicht zu beschriften sind.
Marke: Brady™ 225211
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.05000kg
Beschreibung
- Lockout/Tagout-Anhänger - Blanko
- Tagout-Anhänger informieren darüber, wer die Verriegelung angebracht hat, zu welchem Zweck und wer befugt ist, sie zu entfernen oder zu ändern
- Die Anhänger sind aus Polyester und sind beständig gegen Wasser, Öl und extreme Temperaturen
- Sie haben eine matte Oberfläche, wodurch sie mit einem Kugelschreiber oder Filzstift leicht zu beschriften sind
Spezifikation
10 St./Packung | |
Rot, Weiß | |
Matt | |
4.33 in. | |
110 mm | |
0,061 mm | |
-40°F to +212°F | |
1.97 in. | |
7 mm |
Leerer Marker | |
Polyester | |
Zum Markieren örtlicher Warnungen vor Gefahrensituationen | |
110 mm | |
4.3 in. | |
-40°bis 100 °C | |
Ja | |
50 mm | |
Lockout Tagout Tags |