Learn More
Kautex™ Schwarze Polypropylen-Schraubverschlüsse
Artikelnummer. 15991451
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
100 ml Flasche
1500/2500/4000 ml-Flasche
200/300 ml-Flasche
2000 ml-Flasche
250/350 ml-Flasche
50 ml-Flasche
500 ml-Flasche
500/750/1000 ml-Flasche
750/1000 ml-Flasche
Durchmesser (metrisch):
25 mm
32 mm
40 mm
45 mm
50 mm
54 mm
65 mm
80 mm
Enthält:
Mit manipulationssicherem Ring
Ohne manipulationssicherem Ring
Packungsgröße:
1 Stück
100 Stück
Artikelnummer. 15991451
Marke: Kautex™ 2000084480
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Originalitätsverschlüsse aus PP schwarz, mit PE-Schaumeinlage, auslaufsicher.
Volumen: 200/300mL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Schwarz
Enthält Mit manipulationssicherem Ring
Material Polypropylen
Gewindegröße (metrisch) 00 mm
Auskleidungsmaterial Polyethylen-Schaumstoffeinsatz
Halsausführung 00 mm
Produkttyp Schraubverschluss
Zur Verwendung mit (Geräte) 200/300 ml-Flasche
Durchmesser (metrisch) 50 mm