Learn More
Kautex™ Schwarze Polypropylen-Schraubverschlüsse
Marke: Kautex™ 2000070753
Beschreibung
Schraubverschlüsse aus PP, schwarz, mit PE-Schaumdichtung.Volumen: Schraubverschluss 500, 750mLmL
Spezifikation
Schwarz | |
Polypropylen  | |
Schraubverschluss | |
65 mm |
Ohne manipulationssicherem Ring | |
Polyethylen-Schaumstoffeinsatz | |
500 ml-Flasche |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kautex™ Schwarze Polypropylen-Schraubverschlüsse > Außendurchmesser:65mm; zur Verwendung mit:500 ml-Flasche
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur