Learn More
Kautex™ Schwarze Polypropylen-Schraubverschlüsse
Artikelnummer. 10360811
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
100 ml Flasche
1500/2500/4000 ml-Flasche
200/300 ml-Flasche
2000 ml-Flasche
250/350 ml-Flasche
50 ml-Flasche
500 ml-Flasche
500/750/1000 ml-Flasche
750/1000 ml-Flasche
Durchmesser (metrisch):
25 mm
32 mm
40 mm
45 mm
50 mm
54 mm
65 mm
80 mm
Enthält:
Mit manipulationssicherem Ring
Ohne manipulationssicherem Ring
Packungsgröße:
1 Stück
100 Stück
Artikelnummer. 10360811
Marke: Kautex™ 2000070752
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Schraubverschlüsse aus PP, schwarz, mit PE-Schaumdichtung.
Volumen: Schraubverschluss 250mLmL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Schwarz
Enthält Ohne manipulationssicherem Ring
Material Polypropylen 
Gewindegröße (metrisch) 00 mm
Auskleidungsmaterial Polyethylen-Schaumstoffeinsatz
Halsausführung 00 mm
Produkttyp Schraubverschluss
Zur Verwendung mit (Geräte) 200/300 ml-Flasche
Durchmesser (metrisch) 50 mm