Learn More
Fisherbrand™ Schwarze Schraubverschlüsse aus Polypropylen für Glas-Probenfläschchen
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Verschlussgröße:
10 mm
15 mm
18 mm
22 mm
28 mm
Packungsgröße:
300 Stück
Beschreibung
- Speziell zur Verwendung mit Fisherbrand™ Probenfläschchen mit Glasschraubenhals entwickelt
- Polypropylenkonstruktion mit Folienauskleidung
- Passen sowohl zu großen als auch zu niedrigen Fläschchen
- Lieferbar in verschiedenen Größen, um den Spezifikationen der Fläschchen zu entsprechen
- Probenfläschchen mit Glasschraubenhals eignen sich für Medien-, Diagnose-, Aufbewahrungs-, Präsentations- und Probensammelanwendungen
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Schwarz |
| Material | Polypropylen mit AFM-Dichtungseinlage |
| Verschlusstyp | Schraubverschluss |
| Verschlussgröße | 22 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido