Learn More
Fisherbrand™ Schwarze Schraubverschlüsse aus Polypropylen für Glas-Probenfläschchen
Zum sicheren Einschrauben und Versiegeln von Probenfläschchen aus Glas mit Schraubverschluss in niedriger oder hoher Form. Fisherbrand™ Schwarze Schraubverschlüsse aus Polypropylen für Probenfläschchen aus Glas sind folienbeschichtet und in verschiedenen Größen für viele verschiedene hohe oder niedrige Fläschchen lieferbar.
Marke: Fisherbrand™ 15304799
28.71 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21745" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Speziell zur Verwendung mit Fisherbrand™ Probenfläschchen mit Glasschraubenhals entwickelt
- Polypropylenkonstruktion mit Folienauskleidung
- Passen sowohl zu großen als auch zu niedrigen Fläschchen
- Lieferbar in verschiedenen Größen, um den Spezifikationen der Fläschchen zu entsprechen
- Probenfläschchen mit Glasschraubenhals eignen sich für Medien-, Diagnose-, Aufbewahrungs-, Präsentations- und Probensammelanwendungen
Spezifikation
Schwarz | |
Polypropylen mit AFM-Dichtungseinlage | |
Schraubverschluss | |
18 mm |