Learn More
asecos™ Fasskeil aus PE schwarz
Artikelnummer. 17856396 Alle ansehen Asecos Produkte
Click to view available options
Material:
Polyethylen
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17856396
Marke: asecos™ 12124
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Zum Ankippen von Fässern
  • PE schwarz zum Ankippen von Fässern
  • optimale Entleerung des Fasses mittels Pumpe möglich
  • Abmessungen B x T x H (mm): 217 x 214 x 97
Spezifikation
Farbe Schwarz
Material Polyethylen
Typ Poly Drum Cradle
Länge (angloamerikanisch) 8.54 in.
Länge (metrisch) 217.00 mm
Breite (angloamerikanisch) 8.54 in.
Breite (metrisch) 217.00 mm
Höhe (angloamerikanisch) 3.82 in.
Höhe (metrisch) 97.00 mm
Tiefe (angloamerikanisch) 8.43 in.
Tiefe (metrisch) 214.00 mm
Gewicht (angloamerikanisch) 2.43 lb.
Gewicht (metrisch) 1.1 kg