Learn More
uvex Black/Orange Rubber/PU 65222 Low Shoe - Width 11
Incorporates shock absorption, ergonomic design and low weight materials to ensure max performance, lightweight PU midsole with VIBRAM rubber outsole for high levels of cut, chemical and heat resistance, improved grip on slippery terrain
Marke: uvex 6522252
147.63 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Uvex 2 VIBRAM Schuh 6522.2 S3 HI HRO SRC
- Sportliche, multifunktionale Sicherheitsschuhe
- Extrem leicht und flexibel
- Neueste Generation der 100 % metallfreien Uvex Xenova™ Zehenkappe
- Kompaktes Design, anatomische Form, gute Seiten- und Knöchelstabilität, keine Wärmeleitfähigkeit und antimagnetische Eigenschaften
- Metallfreie Einlegesohle mit Durchdringungsfestigkeit gemäß neuestem Standard, die nicht die Flexibilität des Schuhs beeinträchtigt
- Hergestellt mit neuer Hochleistungstechnologie für außergewöhnlichen Tragekomfort
- Uvex Climazone Technologie für optimalen Komfort
- Atmungsaktives, wasserfestes, perforiertes Hightech-Microvelours-Obermaterial
- Weitmaschiges Futter für optimale Atmungsaktivität
- Hergestellt aus synthetischen Textilien, geeignet für Personen mit Chromallergie
- Reflektierende Elemente für mehr Sicherheit
- Individuell einstellbar dank elastischer Schnürsenkel mit Schnellverschluss
- Normale Schnürsenkel sind ebenfalls vorhanden
- Praktisch nahtfreier Aufbau zur Vermeidung von Druckpunkten
- Herausnehmbare, komfortable Einlegesohle, antistatisch, mit Feuchtigkeitsregulierung und zusätzlicher Stoßdämpfung an Ferse und Vorfuß
- Weich gepolsterter Bund und Zunge, Staubzunge
- Spritzgegossene Polyurethan-Überkappe zum Schutz des Oberleders an der Zehenkappe und zur deutlichen Verlängerung der Widerstandszeit
- Erfüllt ESD-Anforderungen: Erdungswiderstand kleiner als 35 Megaohm
- Leichte zweilagige Einlegesohle mit ausgezeichneten Stoßdämpfungseigenschaften und hervorragender Rutschfestigkeit
- Mehrschicht-Sohlensystem aus PU-Mittelsohle und äußerst rutschfester Gummi-Außensohle von VIBRAM
- Optimierter Knöchelschutz für Sicherheit bei der Arbeit auf Leitern
- Robuste, selbstreinigende Sohlenrücken ermöglichen maximalen Halt bei anspruchsvollen Arbeiten auf unebenen oder schmutzigen Böden (SRC-Kennzeichnung)
- Hält einer kurzen Hitzeeinwirkung von ca. 300 °C stand
- Zertifiziert mit Uvex Medicare für individuelle, orthopädische Einlegesohlen und individuelle Anpassungen der Sohleneinheit wie Gesamterhöhung, Innen- und Außenerhöhung und andere Lösungen
- Artikel Nr. 6522.2
- Norm EN ISO 20345:2011 S3 HI HRO SRC
- Größen: 35 bis 52
Spezifikation
Schwarz, Orange | |
52 | |
Komposit | |
EN ISO 20345:2011 | |
Standardbreite | |
Uvex 2 | |
Nr. | |
SRC |
Leder | |
Gummi aus doppeldichtem Polyurethan (PU/RU) | |
Nein | |
Unisex | |
Chemikalien und Hitze | |
Ja | |
S3 | |
ESD Safety Shoe |