Learn More
Thermo Scientific™ Leitfähige Automatenspitzen für Qiagen™ Arbeitsstationen
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10244711
Click to view available options
Volumen (metrisch):
300 ul
300 μl
1000 μ l
1100μL
Gefiltert:
Gefiltert
Ungefiltert
Fit for Purpose:
Steril
Steril & PCR-fähig
Zertifizierte Qualität
Packungsgröße:
960 Stück
Artikelnummer. 10244711
Marke: Thermo Scientific™ 951252
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Molecular BioProducts BioRobotix Spitzen für Qiagen Universal Systeme sind in nicht steriler oder steriler Ausführung und mit unserer ART™-Filtertechnologie erhältlich.
Molecular BioProducts BioRobotix Spitzen für Qiagen Universal Systeme sind in nicht steriler oder steriler Ausführung und mit unserer ART™-Filtertechnologie erhältlich.
Jede Pipettenspitze wird während der Produktion unter Anwendung eines 15-Punkte QC-Programms an der jeweiligen Workstation getestet um sicher zu stellen, dass die Spitze einen geringen Variationskoeffizienten (%CV) aufweist. Pipettenspitzen, Racks und Deckel reduzieren die statische Aufladung, um gerades Aufnehmen und perfektes Abwerfen der Spitzen zu gewährleisten.
  • Erhältlich in den Ausführungen nicht steril, steril und mit ART™ Filtertechnologie
  • Chargenprüfung während der Produktion an den Arbeitsstationen, für die die Spitzen vorgesehen sind
  • Geringer prozentualer Variationskoeffizient (%VK)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Volumen (metrisch) 300 ul
Gefiltert Ungefiltert
Sterilität Unsteril
Farbe Schwarz
Format Racks
Spitzenform Leitfähig
Verpackung 96 Spitzen/Tablett, 10 Tabletts/Karton
Zur Verwendung mit (Geräte) Universal Fit, Qiagen
Produktlinie Qiagen
Fit for Purpose Zertifizierte Qualität
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.