Learn More
Thermo Scientific™ Schwarze 96-Well Platten für die Immunologie
Beschreibung
Führen Sie quantitative und qualitative Immunoassays wie ELISA und Bindungstests mit den Thermo Scientific™ schwarzen 96-Well-Platten für die Immunologie durch. Mit drei verschiedenen Oberflächenarten und optimaler Bindung minimieren diese Platten den Hintergrund bei der Fluoreszenzmessung.
Eigenschaften:
- Stellfläche der Platte entsprechend SBS — geeignet für Standardausrüstung
- Erhältlich mit Wells mit flachem oder rundem Boden
- Zertifizierte Bindungshomogenität/-reproduzierbarkeit
Auswahl der Oberfläche:
- Thermo Scientific PolySorp, Microfluor 1, Microlite 1+ und Universalbindung (UB) dienen zur Adsorption hydrophober Moleküle.
- Thermo Scientific MaxiSorp ist hydrophil und hervorragend für Antikörper-Sandwich-Assays geeignet.
- Microfluor 2 und Microlite 2+ sind leicht hydrophil und binden verschiedenste Biomoleküle.
Kompatibel mit:
Kompatibel mit Deckeln für Thermo Scientific MicroWell Platten, Dichtungsband und luftdurchlässiger Membran
Bestellinformationen:
Die Verfügbarkeit kann von Land zu Land variieren.
Spezifikation
Spezifikation
| Bindungseigenschaft | Hydrophob |
| Format | Standard |
| Deckel | Ohne Deckel |
| Nachweisverfahren | Fluoreszenz |
| Array | 8 x 12 |
| Verpackung | 80 Kartons |
| Bindungsart | Adsorption |
| Farbe | Schwarz |
| Produkttyp | Mikrotiterplatte |
| Material | Polystyrol |
| Mehr anzeigen |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.