Learn More
Bismutnadeln, 1–5 cm (0.4–2 in.) Länge, 99.998 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11331158
Bismutnadeln, 1–5 cm (0.4–2 in.) Länge, 99.998 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11331158
2 kg
Click to view available options
Menge:
2 kg
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 11331158
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 010109.A3
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bismuth needles
Namenshinweis 1 to 5cm (0.4 to 2 in.) long
CAS 7440-69-9
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Summenformel Bi
MDL-Nummer MFCD00134033
Menge 2 kg
Synonym bismuth, elemental, unii-u015tt5i8h, powder, iii ion, shot, elongated, rod, 12.7mm 0.5in dia, atom, needles, pieces, rod
InChI-Schlüssel JCXGWMGPZLAOME-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Bi]
IUPAC-Name Bismut
Molekulargewicht (g/mol) 208.98
PubChem CID 5359367
ChEBI CHEBI:33301
Reinheit (%) 99.998%
Geruch Geruchsneutral
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bismutnadeln, 1–5 cm (0.4–2 in.) Länge, 99.998 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >