Learn More
Bismut-Blei-Kadmium-Ingot (Wood's metal), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11367528
Bismut-Blei-Kadmium-Ingot (Wood's metal), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11367528
500 g
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2 kg
Artikelnummer. 11367528
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 033218.36
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Wood's metal is useful as a low-melting solder, low-temperature casting metal, high temperature coupling fluid in heat baths, and as a fire-melted valve element in fire sprinkler systems in buildings. It is also used as a filler when bending thin-walled metal tube.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 8049-22-7
Summenformel Cd12Sn2
Molekulargewicht (g/mol) 1586.388
MDL-Nummer MFCD00198175
InChI-Schlüssel OIBLPQFTAJDRMC-UHFFFAOYSA-N
Synonym lambda∼2∼-stannane-cadmium 1/6
PubChem CID 71434152
IUPAC-Name Kadmium;Zinn
SMILES [Cd].[Cd].[Cd].[Cd].[Cd].[Cd].[Cd].[Cd].[Cd].[Cd].[Cd].[Cd].[Sn].[Sn]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bismuth Lead Tin Cadmium ingot (Wood's metal)
Farbe Grau
Schmelzpunkt 71°C
Durchschnitt Mol. Gew. oder Mol.-Gew. Gewichtsbereich Bi:Pb:Sn:Cd; 50:25:12.5:12.5 wt%
Hinweise zum Prozentgehalt (Woodsches Metall)
UN-Nummer UN3077
Menge 500 g
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Geruch Geruchsneutral
Form Ingot, Schmelzlegierung
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerR31K032 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/06/2024 Catalog Number033218.36,033218.22,033218.A3
ChargennummerP16I004 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/06/2022 Catalog Number033218.36,033218.22,033218.A3
ChargennummerI19Q76 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number033218.36,033218.22,033218.A3
ChargennummerK20Z082 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number033218.36,033218.22,033218.A3
ChargennummerU07D010 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number033218.36,033218.22,033218.A3
Name des Produkts
Bismut-Blei-Kadmium-Ingot (Wood's metal), Thermo Scientific Chemicals >