Learn More
Bismut(III)-nitrat-Pentahydrat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 13428608
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10035-06-0
Summenformel BiH10N3O14
Molekulargewicht (g/mol) 485.07
MDL-Nummer MFCD00149157
InChI-Schlüssel FBXVOTBTGXARNA-UHFFFAOYSA-N
Synonym bismuth nitrate pentahydrate, bismuth trinitrate pentahydrate, bismuth nitrate, hydrate 1:5, bismuth iii nitrate pentahydrate, unii-fo2icy167b, fo2icy167b, nitric acid, bismuth 3+ salt, pentahydrate, acmc-20alle, bismuthnitratepentahydrate
PubChem CID 160911
SMILES O.O.O.O.O.[Bi+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Spezifikation
Siedepunkt 80.0°C
Chemischer Name oder Material Bismuth(III) nitrate pentahydrate
Schmelzpunkt 30.0°C
Menge 500 g
Strukturformel Bi(NO3)3·5H2O
Merck Index 15,1271
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: may decompose
IUPAC-Name Wismut; Trinitrat; Pentahydrat
Formelmasse 485.07
Güte ACS-Reagenz
Verpackung Kunststoffflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Bismuth(III) nitrate pentahydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Oxidierender Feststoff Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P220-Von Kleidung/brennbaren Materialien fernhalten/entfernt aufbewahren.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.