Learn More
Bismarckbraun Y, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Beschreibung
Plasma stain for mucins, cartilage and goblet cellsBismarck Brown Y is used for staining mucine, cartilage and goblet cells.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Plasmafärbemittel für Schleim, Knorpel und Kelchzellen Bismarckbraun Y wird zum Färben von Schleim-, Knorpel- und Kelchzellen verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich. Schwer löslich in Ethanol und Zellosolve. Unlöslich in Aceton, Kohlenstofftetrachlorid und Benzol.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und Reduktionsmitteln.
Plasmafärbemittel für Schleim, Knorpel und Kelchzellen Bismarckbraun Y wird zum Färben von Schleim-, Knorpel- und Kelchzellen verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich. Schwer löslich in Ethanol und Zellosolve. Unlöslich in Aceton, Kohlenstofftetrachlorid und Benzol.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und Reduktionsmitteln.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Bismarck Brown Y |
Merck Index | 14,1253 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water; Slightly soluble in ethanol and cellosolve; Insoluble in acetone,carbon tetrachloride and benzene. |
Formelmasse | 419.32 |
Menge | 25 g |