Learn More
Bis-(triphenylphosphin)-palladium(II)-acetat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10511081
5 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14588-08-0
Summenformel C40H36O4P2Pd
Molekulargewicht (g/mol) 749.09
MDL-Nummer MFCD00010013
InChI-Schlüssel YOUIUHDWQIUKAO-UHFFFAOYSA-L
Synonym bis triphenylphosphinepalladium acetate
PubChem CID 73357379
IUPAC-Name Palladium(2+);triphenylphosphanium;diacetat
SMILES CC(=O)O[Pd++]OC(C)=O.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bis(triphenylphosphine)palladium(II) diacetate
Namenshinweis 99%
Schmelzpunkt 136.0°C
Farbe Gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 14% min. (Pd)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel [(C6H5)3P]2Pd(O2CCH3)2
Menge 5 g
Formelmasse 749.08
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produktidentifikator
  • Bis(triphenylphosphine)palladium(II) diacetate
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bis-(triphenylphosphin)-palladium(II)-acetat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >