Learn More
Bis(triphenylphosphine)palladium(II) chloride, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10333432 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
2.5 g
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10333432
Marke: Thermo Scientific Acros 299250050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 13965-03-2 | C36H30Cl2P2Pd | 701.90 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13965-03-2
Summenformel C36H30Cl2P2Pd
Molekulargewicht (g/mol) 701.90
MDL-Nummer MFCD00009593
InChI-Schlüssel YNHIGQDRGKUECZ-UHFFFAOYSA-L
Synonym bis triphenylphosphine palladium ii dichloride, bis triphenylphosphine palladium ii chloride, dichlorobis triphenylphosphine palladium, bis triphenylphosphine palladium chloride, bis triphenylphosphine palladiuml ii dichloride, palladium 2+ ; triphenylphosphane; dichloride, trans-dichlorobis triphenylphosphine palladium ii 1g
PubChem CID 131664180
IUPAC-Name Ethan;methan;palladium(2+);triphenylphosphan;dichlorid
SMILES [Cl-].[Cl-].[Pd++].C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bis(triphenylphosphine)palladium(II) chloride
Schmelzpunkt 260 °C
Farbe Farblos
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 14.8 to 15.5% (Pd)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel [(C6H5)3P]2PdCl2
Menge 5 g
Fieser 06,59; 07,95; 08,151; 17,111
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Formelmasse 701.89
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Bis(triphenylphosphine)palladium(II) chloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H413-Kann für Wasserorganismen schädlich sein, mit langfristiger Wirkung.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.