Learn More
Bis-(trimethylsilyl)-sulfid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
45.93 € - 466.32 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 3385-94-2 |
---|---|
Summenformel | C6H18SSi2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 178.45 |
MDL-Nummer | MFCD00014851 |
InChI-Schlüssel | RLECCBFNWDXKPK-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | bis trimethylsilyl sulfide, hexamethyldisilthiane, hexamethyldisilathiane, disilathiane, hexamethyl, 1,1,1,3,3,3-hexamethyldisilathiane, disilthiane, hexamethyl, disilathiane, 1,1,1,3,3,3-hexamethyl, thiobis trimethylsilane, acmc-1ckj8 |
PubChem CID | 76920 |
IUPAC-Name | Trimethyl(trimethylsilylsulfanyl)silan |
SMILES | C[Si](C)(C)S[Si](C)(C)C |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10252662
|
Thermo Scientific Acros
367370010 |
1 g | Glasflasche |
45.93 €
1 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10354352
|
Thermo Scientific
367370050 |
5 g | Glasflasche |
106.53 €
5 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11925851
|
Thermo Scientific Acros
367370250 |
25 g | Glasflasche |
466.32 €
25 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
3385-94-2 | |
178.45 | |
RLECCBFNWDXKPK-UHFFFAOYSA-N | |
76920 | |
C[Si](C)(C)S[Si](C)(C)C |
C6H18SSi2 | |
MFCD00014851 | |
bis trimethylsilyl sulfide, hexamethyldisilthiane, hexamethyldisilathiane, disilathiane, hexamethyl, 1,1,1,3,3,3-hexamethyldisilathiane, disilthiane, hexamethyl, disilathiane, 1,1,1,3,3,3-hexamethyl, thiobis trimethylsilane, acmc-1ckj8 | |
Trimethyl(trimethylsilylsulfanyl)silan |
Spezifikation
Bis(trimethylsilyl)sulfide | |
3385-94-2 | |
0.9500g/mL | |
26°C | |
94% min. (GC) | |
S(Si(CH3)3)2 | |
MFCD00014851 | |
bis trimethylsilyl sulfide, hexamethyldisilthiane, hexamethyldisilathiane, disilathiane, hexamethyl, 1,1,1,3,3,3-hexamethyldisilathiane, disilthiane, hexamethyl, disilathiane, 1,1,1,3,3,3-hexamethyl, thiobis trimethylsilane, acmc-1ckj8 | |
RLECCBFNWDXKPK-UHFFFAOYSA-N | |
Trimethyl(trimethylsilylsulfanyl)silan | |
76920 | |
95% |
95% | |
Farblos bis hellgelb | |
163.0°C (170.0 mmHg) | |
Echt | |
C6H18SSi2 | |
1.4555 to 1.4585 | |
0.95 | |
Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in toluene,ethers,hydrocarbons | |
C[Si](C)(C)S[Si](C)(C)C | |
178.45 | |
178.45 | |
Flüssigkeit |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis:
Kann die Atemwege reizen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Verursacht Hautreizungen.
Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
GHS-Signalwort: Warnhinweis
missing translation for 'einecsNumber' : 222-201-4