Learn More
Bis(trifluormethansulfonyl)imid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3593384 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10712024
Marke: Thermo Scientific Acros 387600010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 82113-65-3 | C2HF6NO4S2 | 281.16 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Kupplungsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 82113-65-3
Summenformel C2HF6NO4S2
Molekulargewicht (g/mol) 281.16
MDL-Nummer MFCD00214154
InChI-Schlüssel ZXMGHDIOOHOAAE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,1,1-trifluoro-n-trifluoromethyl sulfonyl methanesulfonamide, trifluoromethanesulfonimide, unii-c7r849vm9l, bis trifluoromethanesulfonyl imide, bistrifluoromethanesulfonimide, 1,1,1-trifluoro-n-trifluoromethanesulfonylmethanesulfonamide, 1,1,1-trifluoro-n-trifluoromethylsulfonyl methanesulfonamide, bis trifluoromethane sulfonimide, n,n-bis trifluoromethanesulfonyl imide, n,n-bis trifluoromethylsulphonyl amine
PubChem CID 157857
IUPAC-Name 1,1,1-Trifluor-N-(trifluormethylsulfonyl)methansulfonamid
SMILES C(F)(F)(F)S(=O)(=O)NS(=O)(=O)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bis(trifluoromethanesulfonyl)imide
Schmelzpunkt 52°C to 56°C
Farbe Braun bis farblos
Siedepunkt 90°C to 91°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: reacts
Formelmasse 281.16
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristalle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Bis(trifluoromethanesulfonyl)imide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P402+P404-In einem geschlossenen Behälter an einem trockenen Ort aufbewahren.