Learn More
Bis(tri-tert.-Butylphosphin)palladium(0), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10628922
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 53199-31-8
Summenformel C24H54P2Pd
Molekulargewicht (g/mol) 511.06
MDL-Nummer MFCD03094580
InChI-Schlüssel MXQOYLRVSVOCQT-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis tri-tert-butylphosphine palladium 0, bis tri-t-butylphosphine palladium 0, bis tri-tert-butylphosphine palladium, bis tri-tert-butylphosphane palladium, palladium; tritert-butylphosphane, palladium, bis tris 1,1-dimethylethyl phosphine, pd p tbu 3 2, pd t-bu3p 2, bis tri-t-butylphosphine palladium, di tri-tert-butylphosphine palladium 0
PubChem CID 2734558
SMILES [Pd].CC(C)(C)P(C(C)(C)C)C(C)(C)C.CC(C)(C)P(C(C)(C)C)C(C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bis(tri-tert-butylphosphine)palladium(0)
Schmelzpunkt 258.0°C to 272.0°C
Farbe Braun-Orange bis Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (ex Pd)
Verpackung Glasflasche
Menge 100 mg
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
IUPAC-Name Palladium; Tritert-butylphosphan
Formelmasse 511.05
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristalle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Bis(tri-tert-butylphosphine)palladium(0)
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.