Learn More
Bis(tri-tert.-Butylphosphin)palladium(0), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Bis(tri-tert-butylphosphine)palladium(0) |
| Schmelzpunkt | 258.0°C to 272.0°C |
| Farbe | Braun-Orange bis Weiß |
| Infrarotspektrum | Echt |
| Prozentgehaltsbereich | 97.5% min. (ex Pd) |
| Verpackung | Glasflasche |
| Menge | 1 g |
| Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: insoluble |
| IUPAC-Name | bis(tri-tert-butylphosphane) palladium |
| Formelmasse | 511.05 |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Bis(tri-tert-butylphosphine)palladium(0)
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.