Learn More
Bis(tri-n-butyltin) Oxide, Stabilized 96%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10000610
Click to view available options
Menge:
5 mL
100 mL
Verpackung:
Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 56-35-9
Summenformel C24H58OSn2
Molekulargewicht (g/mol) 600.15
MDL-Nummer MFCD00009418
InChI-Schlüssel NZQFYJHTWVEUPP-UHFFFAOYSA-N
Synonym tributyltin oxide, tbto, bis tributyltin oxide, hexabutyldistannoxane, distannoxane, hexabutyl, lastanox q, bis tri-n-butyltin oxide, butinox, biomet
PubChem CID 16682746
ChEBI CHEBI:81543
IUPAC-Name tributyltin oxide
SMILES O.CCCC[SnH](CCCC)CCCC.CCCC[SnH](CCCC)CCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bis(tri-n-butyltin) oxide
Namenshinweis 96%
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.1700g/mL
Siedepunkt 180.0°C (2.0 mmHg)
Flammpunkt >112°C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 96%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel [CH3(CH2)3]3SnOSn[(CH2)3CH3]3
Brechungsindex 1.4854 to 1.4874
Menge 5 mL
Fieser 06,56; 07,26; 08,43; 09,53; 11,62; 13,41; 16,227
Stabilisator 0.1% lactic acid
Formelmasse 596.11
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Flüssigkeit