Learn More
Bis(tri-n-Butylzinn)oxid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7021064
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11480773
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A13242.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 56-35-9 | C24H58OSn2 | 600.15 g/mol
Bis(tri-n-butyltin) oxide is employed in the synthesis of α,β-unsaturated methyl ketones, isoxazoles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Bis(tri-n-butylzinn)oxid wird bei der Synthese von α,β-ungesättigten Methylketonen, Isoxazolen verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich (0.071 g/l)
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Für ausreichende Belüftung sorgen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 56-35-9
Summenformel C24H58OSn2
Molekulargewicht (g/mol) 600.15
MDL-Nummer MFCD00009418
InChI-Schlüssel NZQFYJHTWVEUPP-UHFFFAOYSA-N
Synonym tributyltin oxide, tbto, bis tributyltin oxide, hexabutyldistannoxane, distannoxane, hexabutyl, lastanox q, bis tri-n-butyltin oxide, butinox, biomet
PubChem CID 16682746
ChEBI CHEBI:81543
IUPAC-Name Tributyl(tributylstannyloxy)stannan
SMILES O.CCCC[SnH](CCCC)CCCC.CCCC[SnH](CCCC)CCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bis(tri-n-butyltin) oxide
Schmelzpunkt -45°C
Dichte 1.172
Siedepunkt 179°C to 180°C (2 mmHg)
Flammpunkt 168°C (334°F)
Geruch Irritating
Strukturformel [(CH3CH2CH2CH2)3Sn]2O
Brechungsindex 1.4865
Menge 100 g
UN-Nummer UN2788
Beilstein 745057
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (0.071g/L)
Formelmasse 596.07
Reinheit (%) 97%