Learn More
Bis(Tetramethylen)Fluoroformamidiniumhexafluorophosphat, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Bis(tetramethylene)fluoroformamidinium hexafluorophosphate |
Schmelzpunkt | ∼155°C |
Menge | 1 g |
UN-Nummer | UN1759 |
Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
Formelmasse | 316.2 |