Learn More
Bis(acetonitril)(1,5-Cyclooctadien)rhodium(I)-Tetrafluoroborat, ≥97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15400097
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 32679-02-0
Summenformel C12H18BF4N2Rh
Molekulargewicht (g/mol) 380.00
MDL-Nummer MFCD06798085
InChI-Schlüssel KSMAFOANQHYEJG-SUESZSCISA-N
Synonym bis acetonitrile 1,5-cyclooctadiene rhodium 1 tetrafluoroborate, bis acetonitrile 1,5-cyclooctadiene rhodium i tetrafluoroborate, rh cod mecn 2 bf4, bis acetonitrile 1,5-cyclooctadiene rhodium i te
PubChem CID 11132655
SMILES [Rh+].CC#N.CC#N.F[B-](F)(F)F.C1C\C=C/CC\C=C/1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bis(acetonitrile)(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) tetrafluoroborate
Farbe Gelb
Menge 1 g
Empfindlichkeit Luftempfindlich
IUPAC-Name λ¹-rhodium(1+) (1Z,5Z)-cycloocta-1,5-diene bis(acetonitrile) tetrafluoroboranuide
Formelmasse 379.99
Reinheit (%) ≥97%
Physikalische Form Fest