Learn More
Bis (4-aminophenyl)-Äther, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Bis(4-aminophenyl) ether is a monomer used as a cross-linking agent. It is also used in the preparation of poly(imideurea)s, polyimide silica composite membrane, which finds application in gas separation techniques. It is utilized in products such as wire enamels, coatings, adhesives, insulating varnishes, coated fabrics, flame-retardant fibers, oil sealants and retainers. Further, it is used in the preparation of polymer films for electrolyte membranes. In addition to this, it is used as an insulation for cables and printed circuits, and laminates and composite for aerospace vehicles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Bis(4-aminophenyl)-Äther ist ein Monomer, das als Cross-Linking-Mittel verwendet wird. Es wird auch bei der Herstellung von Poly(imidharnstoff)s, Polyimid-Silika-Verbundmembranen, verwendet, die Anwendung in der Gastrennung finden. Es wird in Produkten wie Drahtlacken, Beschichtungen, Klebstoffen, Isolierlacken, beschichteten Geweben, schwer entflammbaren Fasern, Öldichtmitteln und Halterungen verwendet. Darüber hinaus wird es bei der Herstellung von Polymerfolien für Elektrolytmembranen verwendet. Darüber hinaus wird es als Isolierung für Kabel und gedruckte Schaltungen sowie für Laminate und Verbundstoffe für Luft- und Raumfahrzeuge verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Aceton. Unlöslich in Wasser, Benzol, Tetrachlorkohlenstoff, Ethanol und heißem Methanol.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Bis(4-aminophenyl) ether |
Schmelzpunkt | 189°C to 192°C |
Siedepunkt | 190°C (0.1 mmHg) |
Flammpunkt | 218°C (424°F) |
Menge | 500 g |
UN-Nummer | UN3077 |
Beilstein | 475735 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in acetone. Insoluble in water,benzene,carbon tetrachloride,ethanol and hot methanol. |
Formelmasse | 200.24 |
Reinheit (%) | 98% |
RUO – Research Use Only