Learn More
Bis(2-ethylhexyl)terephthalat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Bis(2-ethylhexyl) terephthalate |
Namenshinweis | 97% |
CAS Min. % | 96 |
CAS Max. % | 100.0 |
Schmelzpunkt | -67.0°C |
Farbe | Farblos |
Dichte | 0.9840g/mL |
Siedepunkt | 400.0°C |
Flammpunkt | >110°C |
Infrarotspektrum | Echt |