Learn More
Bis(2 -ethylhexyl)amin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11303307
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Bis(2-ethylhexyl)amine (BEA) was used in the synthesis of stable nanosized CdS particles coated by an oriented monolayer of chemically bonded BEA molecules
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Bis(2-ethylhexyl)amin (BEA) wurde bei der Synthese stabiler, nanoskaliger CdS-Partikel verwendet, die mit einer ausgerichteten Monoschicht aus chemisch gebundenen BEA-Molekülen beschichtet sind.
Löslichkeit
Soluble in water 0.045 g/L @ 20˚C.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 106-20-7
Summenformel C16H35N
Molekulargewicht (g/mol) 241.463
MDL-Nummer MFCD00009489
InChI-Schlüssel SAIKULLUBZKPDA-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis 2-ethylhexyl amine, di 2-ethylhexyl amine, diisooctylamine, 1-hexanamine, 2-ethyl-n-2-ethylhexyl, bis-2-ethylhexylamine, 2,2'-diethyldihexylamine, 2,2'-diethylhexylamine, di-2-ethylhexyl amine, dihexylamine, 2,2'-diethyl, ccris 4619
PubChem CID 7791
IUPAC-Name 2-Ethyl-N-(2-ethylhexyl)hexan-1-amin
SMILES CCCCC(CC)CNCC(CC)CCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bis(2-ethylhexyl)amine
Schmelzpunkt <-60°C
Siedepunkt 281°C
Flammpunkt 121°C (250°F)
Menge 100 mL
UN-Nummer UN2922
Beilstein 1748342
Formelmasse 241.46
Reinheit (%) 99%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.