Learn More
Bis(2-ethylhexyl)-Adipat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10547362
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 103-23-1
Summenformel C22H42O4
Molekulargewicht (g/mol) 370.57
MDL-Nummer MFCD00009496
InChI-Schlüssel SAOKZLXYCUGLFA-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis 2-ethylhexyl adipate, di 2-ethylhexyl adipate, diethylhexyl adipate, deha, plastomoll doa, beha, vestinol oa, bisoflex doa, effomoll doa
PubChem CID 7641
ChEBI CHEBI:34675
IUPAC-Name Bis(2-Ethylhexyl)-Hexandioat
SMILES CCCCC(CC)COC(=O)CCCCC(=O)OCC(CC)CCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bis(2-ethylhexyl) adipate
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -76.0°C
Dichte 0.9240g/mL
Siedepunkt 210.0°C to 218.0°C (5.0 mmHg)
Flammpunkt 196°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4460 to 1.4480
Menge 1 kg
Relative Dichte 0.924
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insouble. Other solubilities: soluble in aceton,ether,ethanol
Viskosität 13-15 mPa.s (20°C)
Formelmasse 370.57
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit