Learn More
Bis[2-(Di-tert.-Butylphosphino)ethyl]amin, 10 % w/w-Lsg. in THF, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15485796
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Diese Verbindung ist an der Übergangsmetallkatalysierung von Aminen zu Acrylsäurederivaten beteiligt.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Luftempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 944710-34-3
Summenformel C20H45NP2
Molekulargewicht (g/mol) 361.54
MDL-Nummer MFCD17014018
InChI-Schlüssel MJYKYLNPIGDVEF-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis 2-di-t-butylphosphino ethyl amine, bis 2-di-tert-butylphosphino ethyl amine, bis 2-di-tert-butylphosphanyl ethyl amine, bis 2-di-tert-butylphosphino ethyl amine w/w soln. in thf, bis 2-di-tert-butylphosphino ethyl amine solution, 10 wt. % in thf
PubChem CID 51346231
IUPAC-Name bis[2-(di-tert-butylphosphanyl)ethyl]amine
SMILES CC(C)(C)P(CCNCCP(C(C)(C)C)C(C)(C)C)C(C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bis[2-(di-tert-butylphosphino)ethyl]amine
Dichte 0.911
Geruch Unpleasant
Strukturformel ([(CH3)3C]2PCH2CH2)2NH
Brechungsindex 1.418
Menge 5 g
UN-Nummer UN1993
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 361.53
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 10% w/w soln. in THF