Learn More
Bis(1,5-Cyclooctadiene)rhodium(I)-Tetrafluoroborat, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Bis (1,5-cyclooctadiene)rhodium (I) tetrafluoroborate |
Menge | 5 g |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
Formelmasse | 406.08 |
Physikalische Form | Pulver |