Learn More
Bis(1,5-Cyclooctadiene)rhodium(I)-Tetrafluoroborat, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Bis(1, 5-Cyclooctadiene)rhodium(I) tetrafluoroborate |
Schmelzpunkt | 210.0°C |
Farbe | Rot |
Infrarotspektrum | Echt |
Verpackung | Glasflasche |
Strukturformel | [Rh(cod)2]BF4 |
Menge | 1 g |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in hydrocarbons |
Formelmasse | 406.08 |
Physikalische Form | Pulver |
Sicherheit und Handhabung
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS02_Extremely_Flammable.png)
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS05_Corrosive.png)
Produktidentifikator
- Bis(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) tetrafluoroborate
- Gefahr
- Entzündbarer Feststoff Kategorie 1
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H228-Entzündbarer Feststoff.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
- P390-Verschüttete Mengen aufnehmen, um Materialschäden zu vermeiden.