Learn More
Bis[1,2-bis(Diphenylphosphino)ethan]Palladium(0), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11343628
Click to view available options
Menge:
0.5 g
1 g
Packungsgröße:
0.50 Gramm
Artikelnummer. 11343628
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 039233.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 31277-98-2 | C52H48P4Pd | 903.27 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 31277-98-2
Summenformel C52H48P4Pd
Molekulargewicht (g/mol) 903.27
MDL-Nummer MFCD00009880
InChI-Schlüssel FAFGMAGIYHHRKN-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis 1,2-bis diphenylphosphino ethane palladium 0, pd dppe 2, pd diphos 2, bis diphos palladium 0, bis 1,2-bis diphenylphosphino ethane palladium, bis diphos palladium, bis 1,2-bis diphenylphosphino ethane-palladium 0, bis 1,2-bis diphenylphosphino ethane-palladium
PubChem CID 2724231
IUPAC-Name bis([2-(diphenylphosphanyl)ethyl]diphenylphosphane) palladium
SMILES [Pd].C(CP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C(CP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bis[1,2-bis(diphenylphosphino)ethane]palladium(0)
Menge 1 g
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Formelmasse 903.25
Physikalische Form Pulver