Learn More
Biphenyl, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10469010
Biphenyl, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10469010
250 g, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Plastikeimer
Artikelnummer. 10469010
Marke: Thermo Scientific Acros 106252500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 92-52-4
Summenformel C12H10
Molekulargewicht (g/mol) 154.21
MDL-Nummer MFCD00003054
InChI-Schlüssel ZUOUZKKEUPVFJK-UHFFFAOYSA-N
Synonym Phenylbenzol, Bibenzol, Limonen, Xenol, bibenzene, lemonene, xenene, phenador-x, tetrosin ly, carolid al
PubChem CID 7095
ChEBI CHEBI:17097
IUPAC-Name 1,1'-Biphenyl
SMILES C1=CC=C(C=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Biphenyl
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 68.0 °C bis 72.0 °C
Farbe Weiß bis gelb
Siedepunkt 255.0 °C
Flammpunkt 113 °C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel C6H5C6H5
Menge 250 g
Beilstein 05, 578
Merck Index 15, 3344
Löslichkeitsinformationen Löslichkeit in Wasser: unlöslich.
Formelmasse 154.21
Reinheit (%) 99 %
Physikalische Form Kristallines Pulver, Kristalle oder Flocken
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0468636 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number106250050,106252500,106250010
ChargennummerA0461688 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/04/2024 Catalog Number106250050,106252500,106250010
ChargennummerA0454895 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number106250050,106252500,106250010
ChargennummerA0448575 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/04/2023 Catalog Number106250050,106252500,106250010
ChargennummerA0402243 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number106250050,106252500,106250010
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Biphenyl
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Name des Produkts
Biphenyl, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >