Learn More
Biphenyl-4,4'-dicarbonitril, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11332166
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Biphenyl-4,4'-dicarbonitrile is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Biphenyl-4,4′-dicarbonitril wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1591-30-6
Summenformel C14H8N2
Molekulargewicht (g/mol) 204.232
MDL-Nummer MFCD00013805
InChI-Schlüssel KAXYYLCSSXFXKR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4'-biphenyldicarbonitrile, 1,1'-biphenyl-4,4'-dicarbonitrile, 4,4'-dicyanobiphenyl, biphenyl-4,4'-dicarbonitrile, 4,4'-dicyanodiphenyl, 4,4'-diphenyldicarbonitrile, 4-4-cyanophenyl benzonitrile, 4-4-cyanophenyl benzenecarbonitrile
PubChem CID 15321
IUPAC-Name 4-(4-cyanphenyl)benzonitril
SMILES C1=CC(=CC=C1C#N)C2=CC=C(C=C2)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Biphenyl-4,4'-dicarbonitrile
Schmelzpunkt 232°C to 236°C
Menge 5 g
UN-Nummer UN3439
Beilstein 1869917
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 204.23
Reinheit (%) 98%